3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15864.06 A15864.14 A15864.22
A15864.06EA 397 DKK
A15864.06 A15864.14 A15864.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 187…189 °C
Massefylde: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008826
CAS-nummer: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0