3,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L09748.03 L09748.06
L09748.03EA 598 DKK
L09748.03 L09748.06
3,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 220…222 °C
Smeltepunkt: 8…10 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082777
CAS-nummer: 5779-95-3
EINECS: 675-424-8