3,4-Dimethylbenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
346060050
346060250
ACRO346060050EA
688
DKK
ACRO346060050
ACRO346060250
3,4-Dimethylbenzaldehyd 97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O Kogepunkt: 68 °C (0,8 mmHg) Massefylde: 1,012 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00016612 CAS-nummer: 5973-71-7 EINECS: 227-770-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |