2,4-Dimethylbenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 267 DKK
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyd 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003340
CAS-nummer: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %