α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 564 DKK
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylen 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylen
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.03 g/mol
Kogepunkt: 65…69 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Massefylde: 1.54 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000403
CAS-nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %