4-Brom-o-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
A14736.06
A14736.14
A14736.22
A14736.06EA
356
DKK
A14736.06
A14736.14
A14736.22
4-Brom-o-xylen ≥97%
4-Brom-o-xylen
Purity: 97%
CAS No.: 583-71-1
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 2040354
MDL No.: MFCD00000086
Formel:
C₈H₉Br Kogepunkt: 214…215 °C Massefylde: 1,370 Flammepunkt: 78 °C (172 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000071 CAS-nummer: 583-71-1 EINECS: 209-518-3 UN nummer: 1701 ADR: 6.1,II |