4-Brom-m-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
A10212.14 A10212.22 A10212.36
A10212.14EA 647 DKK
A10212.14 A10212.22 A10212.36
4-Brom-m-xylen ≥97%
4-Brom-m-xylen
Purity: 97% CAS No.: 583-70-0 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 78°(174°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 212-213° MDL No.: MFCD00000071
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 212…213 °C
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,366
Flammepunkt: 78 °C (174 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000071
CAS-nummer: 583-70-0
EINECS: 209-517-8