3-Brom-o-xylen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
A15889.06
A15889.14
A15889.22
A15889.06EA
431
DKK
A15889.06
A15889.14
A15889.22
3-Brom-o-xylen ≥99%
3-Brom-o-xylen
Purity: 99%
CAS No.: 576-23-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 2077312
MDL No.: MFCD00000069
Formel:
C₈H₉Br Kogepunkt: 212…214 °C Massefylde: 1,365 Flammepunkt: 80 °C (176 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000069 CAS-nummer: 576-23-8 EINECS: 209-398-2 UN nummer: 1701 ADR: 6.1,II |