α-Brom-p-xylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 537 DKK
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Brom-p-xylen 98%
α-Brom-p-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 218…220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33…37 °C
Massefylde: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000181
CAS-nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN nummer: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %