4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 1260 DKK
H26991.14 H26991.06
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen ≥97%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen
Purity: 97% CAS No.: 18880-00-7 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 93-94°/1.5mm Beilstein Reference: 471674 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000180
Formel: C₁₁H₁₅Br
Kogepunkt: 93…94 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 8…12 °C
Massefylde: 1,236
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000180
CAS-nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II