2,5-Dibrom-p-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
L01776.14 L01776.22
L01776.14EA 591 DKK
L01776.14 L01776.22
2,5-Dibrom-p-xylen ≥98%
2,5-Dibrom-p-xylen
Purity: 98+% CAS No.: 1074-24-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.97 Odour: Odourless Melting Point: 72-74° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2080433 MDL No.: MFCD00000091
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000091
CAS-nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III