1,2-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A17241.14
A17241.06
A17241.22
A17241.14EA
672
DKK
A17241.14
A17241.06
A17241.22
1,2-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
1,2-Bis(brommethyl)benzen
Purity: 97%
CAS No.: 91-13-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 637159
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000175
Formel:
C₈H₈Br₂ Kogepunkt: 140 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: 92…96 °C Massefylde: 1,960 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000175 CAS-nummer: 91-13-4 EINECS: 202-042-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |