4-Methylbiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14702.03 A14702.06 A14702.14
A14702.03EA 338 DKK
A14702.03 A14702.06 A14702.14
4-Methylbiphenyl ≥98%
4-Methylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 644-08-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 267-268° Beilstein Reference: 1904468 MDL No.: MFCD00008544
Formel: C₁₃H₁₂
Kogepunkt: 267…268 °C
Smeltepunkt: 44…48 °C
Massefylde: 1,015
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008544
CAS-nummer: 644-08-6
EINECS: 211-409-0