3-Methylbiphenyl 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
309840010 309840050
ACRO309840010EA 457 DKK
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Kogepunkt: 272 °C
Smeltepunkt: 4…5 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008533
CAS-nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %