Tribenzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22163.0250 8.22163.9010
8.22163.0250EA 818 DKK
8.22163.0250 8.22163.9010
Tribenzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tribenzylamin
Formel: N(CH₂C₆H₅)₃
Molekylvægt: 287.4 g/mol
Kogepunkt: 380
Smeltepunkt: 92
Massefylde: 0.9912 g/cm³ (95 °C)
Flammepunkt: 65 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004773
CAS-nummer: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 91 - 93 °C
Molar Mass 287.4 g/mol
Boiling Point 380 - 390 °C
pH 6.5 - 9.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) suspension