Chlortriphenylmethan til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.0250 8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA 647 DKK
MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
Chlortriphenylmethan til syntese
Chlortriphenylmethan
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Kogepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…112 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,II