Bromdiphenylmethan 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
373461000 373465000
ACRO373461000EA 617 DKK
ACRO373461000 ACRO373465000
Bromdiphenylmethan 90%
Bromdiphenylmethan
Formel: (C₆H₅)₂CHBr
Kogepunkt: 184 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 33…42 °C
Massefylde: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000134
CAS-nummer: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN nummer: 1770
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %