Propylbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 221 DKK
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propylbenzen 98%
Propylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Molekylvægt: 120.19 g/mol
Kogepunkt: 159
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009377
CAS-nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN nummer: 2364
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08029
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)