Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83625.320EA
821
DKK
83625.320
83625.290
BDH83625.400
Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (310 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (330 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (300 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (310 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (330 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 98 % |