Toluen ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
28701.364EA
891
DKK
28701.364
28701.466
28701.550
28701.950
Toluen ≥98%, TECHNICAL
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98 % |