Toluen 99,0, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28675.294EA 325 DKK
28675.294 28675.328 28675.465 28675.556 28675.950
Toluen 99,0, GPR RECTAPUR®
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92.14 g/mol
Kogepunkt: 110.6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.1 %