Toluen, LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08327.1000
1.08327.4000
1.08327.2500
1.08327.1000EA
724
DKK
1.08327.1000
1.08327.4000
1.08327.2500
Toluen, LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.52 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 92.14 g/mol |
Boiling Point | 110.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 29 hPa (20 °C) |
Flash Point | 4 °C |
Refractive Index | 1.4968 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 8 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 535 °C |
Viscosity kinematic | 0.7 mm2/s (20 °C) |
Synonyms | Toluol, Methylbenzene |
Hill Formula | C7H8 |
Chemical Formula | C6H5CH3 |