Toluen, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ200
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
1.07019.2500EA 884 DKK
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
Toluen, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92.14 g/mol
Kogepunkt: 110.6
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)