Toluen, dry_extra over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
364411000
364415000
364410010
364410025
364411000.EA
249
DKK
364411000.
364415000.
364410010.
364410025.
Toluen, dry_extra over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Molekylvægt: 92.14 g/mol Kogepunkt: 111 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.866 g/cm³ Flammepunkt: 4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3 II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Acidity (HCl) | ≤0.002 % |