Toluen, dry_extra 99.85%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
326981000 326980010 326980025
326981000.EA 465 DKK
326981000. 326980010. 326980025.
Toluen, dry_extra 99.85%, AcroSeal®
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92.14 g/mol
Kogepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.866 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 %
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %