Toluen 99+% Spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
167900010
167900025
ACRO167900010EA
918
DKK
ACRO167900010
ACRO167900025
Toluen 99+% Spectroscopy
Toluen
Formel:
C₆H₅CH₃ Molekylvægt: 92.14 g/mol Kogepunkt: 110.6 Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.866 g/cm³ Flammepunkt: 4 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN nummer: 1294 ADR: 3 II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |