Ethylbenzen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 856 DKK
03079-10ML 03079-5ML
Ethylbenzen, Supelco®
Ethylbenzen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 136,2
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011647
CAS-nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN nummer: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM