Ethylbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01372.0100 8.01372.1000
8.01372.0100EA 177 DKK
8.01372.0100 8.01372.1000
Ethylbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 136.2
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011647
CAS-nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN nummer: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.5 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C