1-Phenyldodecan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20990.0025 8.20990.0100
8.20990.0025EA 1260 DKK
8.20990.0025 8.20990.0100
1-Phenyldodecan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Phenyldodecan
Formel: C₁₈H₃₀
Kogepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008974
CAS-nummer: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3 °C
Molar Mass 246.44 g/mol
Boiling Point 275 - 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (50 °C)
Flash Point 124 °C
Refractive Index 1.482 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dodecyl benzene
Hill Formula C18H30
Chemical Formula C6H5(CH2)11CH3