1-Phenyldodecan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
151020100 151020500 151022500
ACRO151020100EA 488 DKK
ACRO151020100 ACRO151020500 ACRO151022500
1-Phenyldodecan 97%
1-Phenyldodecan
Formel: C₁₈H₃₀
Kogepunkt: 288…300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008974
CAS-nummer: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %