Butylbenzen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 473 DKK
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butylbenzen 99+%
Butylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 183 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –88 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009463
CAS-nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN nummer: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)