Cumol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 1010 DKK
28220-5ML 28220-25ML
Cumol, Supelco®
Cumol
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –96 °C
Massefylde: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008881
CAS-nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN nummer: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM