Cumol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
110630010 110630025
ACRO110630010EA 340 DKK
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumol 98%
Cumol
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –96 °C
Massefylde: 0,862 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008881
CAS-nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN nummer: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %