4-Butylphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
A12812.06 A12812.14 A12812.22
A12812.06EA 747 DKK
A12812.06 A12812.14 A12812.22
4-Butylphenol ≥98%
4-Butylphenol
Purity: 98% CAS No.: 1638-22-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Refractive Index: 1.5170 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 2042120 UN No.: 3145 MDL No.: MFCD00041750
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 245 °C
Smeltepunkt: ∼22 °C
Massefylde: 0.980
Flammepunkt: 121
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041750
CAS-nummer: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
UN nummer: 3145
ADR: 8 III