4-tert-Butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 407 DKK
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96…100 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002367
CAS-nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01584
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %