3-tert-Butylphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24315.06 B24315.14 B24315.22
B24315.06EA 778 DKK
B24315.06 B24315.14 B24315.22
3-tert-Butylphenol ≥99%
3-tert-Butylphenol
Purity: 99% CAS No.: 585-34-2 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 108°(228°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 125-130°/20mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002300
Formel: C₁₀H₁₄O
Kogepunkt: 125…130 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 44…46 °C
Massefylde: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 108 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002300
CAS-nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN nummer: 2430
ADR: 8,III