2-tert-Butylphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formel:
C₁₀H₁₄O Kogepunkt: 223…224 °C Smeltepunkt: –7 °C Massefylde: 0,980 Flammepunkt: 102 °C (215 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002223 CAS-nummer: 88-18-6 EINECS: 201-807-2 UN nummer: 2922 ADR: 8,III |