4-Methylanisol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 1070 DKK
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Methylanisol 99%
4-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008413
CAS-nummer: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %