3-Methylanisol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Methoxy-3-methylbenzene
B21455.18
B21455.30
B21455.18EA
464
DKK
B21455.18
B21455.30
3-Methylanisol ≥99%
3-Methylanisol
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Formel:
C₈H₁₀O Kogepunkt: 175…176 °C Smeltepunkt: –47 °C Massefylde: 0,969 Flammepunkt: 54 °C (129 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008395 CAS-nummer: 100-84-5 EINECS: 202-893-4 UN nummer: 3271 ADR: 3,III |