2,6-Dinitrotoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 606-20-2
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Flash Point: 207°(404°F)
Melting Point: 58-65°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 2052046
UN No.: 3454
MDL No.: MFCD00007158
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Kogepunkt: 285 °C Smeltepunkt: 58…65 °C Massefylde: 1,538 g/cm³ (15 °C) Flammepunkt: 207 °C (404 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007158 CAS-nummer: 606-20-2 EINECS: 210-106-0 UN nummer: 3454 ADR: 6.1,II |