1-Nitro-4-propylbenzen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L07730.06 L07730.14
L07730.06EA 1350 DKK
L07730.06 L07730.14
1-Nitro-4-propylbenzen 96%
1-Nitro-4-propylbenzen
Purity: 96% CAS No.: 10342-59-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Refractive Index: 1.5370 Melting Point: -14° Boiling Point: 96-100°/2mm Beilstein Reference: 2043939 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00051839
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165.19 g/mol
Kogepunkt: 96…100 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: –14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051839
CAS-nummer: 10342-59-3
EINECS: 233-743-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III