2-Nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 232 DKK
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137.14 g/mol
Kogepunkt: 221.7
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 106
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007157
CAS-nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN nummer: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C