2-Nitrotoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
A13446.0EEA
857
DKK
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
2-Nitrotoluen ≥99%
2-Nitrotoluen
Purity: 99+%
CAS No.: 88-72-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -4°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907580
Merck Reference: 14,6650
UN No.: 1664
MDL No.: MFCD00007157
Formel:
C₇H₇NO₂ Molekylvægt: 137.14 g/mol Kogepunkt: 224…226 °C Smeltepunkt: –4 °C Massefylde: 1.166 Flammepunkt: 106 °C (222 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007157 CAS-nummer: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN nummer: 1664 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,06748 |