2-Nitrotoluen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
129030010 129030025
ACRO129030010EA 606 DKK
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotoluen 99+%
2-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137.14 g/mol
Kogepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 1.16 g/cm³
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007157
CAS-nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN nummer: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %