Servietter til renrum, Polywipe-C Heatseal
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 4790 DKK
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Servietter til renrum, Polywipe-C Heatseal
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Den lette Polywipe-C Heatseal-serviet består af et stof, der er strikket af polyesterfiber og har en overfladestruktur, som gør rengøringen effektiv. Servietten er laserskåret, hvilket forsegler fibrene i kanterne.
  • Den ikke-ridsende kant gør, at servietten kan udnyttes 100%
  • Meget lave niveauer af partikler og fibre
  • God sugeevne i forbindelse med opløsningsmidler; kemikaliebestandig
Den er ideel til rengøring af overflader og procesværktøjer, der kræver, at der ikke er partikler, fibre og kemikalierester, samt til almindelig rengøring i kritiske miljøer.
Egnet til renrumsmiljøer i ISO-klasse 3 - 4.