Servietter, Twill Jean
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 16480 DKK
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Servietter, Twill Jean
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
The Twill Jean wipe is a 100% cotton fabric, woven in a 2×1 twill construction. It is very absorbent and has high thermal stability for high temperature applications.
  • Strong and absorbent
  • Durable fabric for tough tasks
  • Suitable for high temperature applications
  • Bias cut edges to reduce unraveling
Servietten er fortrinlig til rengøring af overflader eller optørring af spild.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904