4-tert-Butylanilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(tert-Butyl)aniline
A10925.06 A10925.14 A10925.22
A10925.06EA 766 DKK
A10925.06 A10925.14 A10925.22
4-tert-Butylanilin ≥99%
4-tert-Butylanilin
Purity: 99% CAS No.: 769-92-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2205786 MDL No.: MFCD00007899
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 0.941
Flammepunkt: 101 °C (213 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007899
CAS-nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III