4-tert-Butylanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(tert-Butyl)aniline
198250050 198250250
ACRO198250050EA 538 DKK
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylanilin 99%
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Kogepunkt: 230 °C
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007899
CAS-nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %