3-Ethylanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 443 DKK
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Ethylanilin 98%
3-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007818
CAS-nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %