Dobbeltmuffer med krog
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5304 5364
BOCH5304EA 301 DKK
BOCH5304 BOCH5364
Dobbeltmuffer med krog
Klemmer Krydsmuffe
Bossheads with hook, either made of stainless steel or nickel plated steel.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°